Learn More
Aluminiumnitrat-Nonahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371739 5 kg 5 Kilogramm
11351739 25 g -
11381739 250 g 250 Gramm
11361739 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11371739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012360.A7
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7784-27-2 | AlH18N3O18 | 375.129 g/mol
It finds use in tanning leather, antiperspirant, corrosion protection, extraction of uranium, nitrating agent. It is an effective dopant for producing highly conductive thin film by utilizing the sol gel method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7784-27-2
Summenformel AlH18N3O18
Molekulargewicht (g/mol) 375.129
MDL-Nummer MFCD00003419
InChI-Schlüssel SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC-Name Aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Nitrate Nonahydrate
Schmelzpunkt 73.5°C (135° (decomposition))
Namenshinweis Nonahydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 kg
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline
Prozentgehaltsbereich 98%
UN-Nummer UN 1438, White
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,glycerol and methanol.
Formelmasse 375.13 (212.99 Anhydrous)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum nitrate nonahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate nonahydrate