Learn More
Aluminiumnickelisopropoxid, 99.9 % (m.b.), 10 % w/v in IPA, verpackt unter AR in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354498
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11354498 100 mL 100 Milliliter
11344498 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042376.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Verpackt unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70504-57-3
MDL-Nummer MFCD00143593
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum nickel isopropoxide
Siedepunkt 120°C (0.6 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1219
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 584.92
Reinheit (%) 99.9%
Physikalische Form Flüssigkeit