Learn More
Schläuche aus Aluminium-Mangan, Legierung 3003, 7.14 mm (0.281 in.) Außendurchmesser, 6.43 mm (0.253 in.) Innendurchmesser, Thermo Scientific™
34.80 CHF - 103.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15464025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045942.RN |
5 x 90 cm |
103.00 CHF
90 Zentimeter |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15454025
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045942.RM |
90 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||