Learn More
Aluminium-Magnesiumplatte, Legierung 5052, 2.29 mm (0.090 Zoll) Dicke
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum Magnesium plate, Alloy 5052 |
| Namenshinweis | 2.29mm (0.090 in.) thick |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Al:Mg:Cr; 97.25:2.5:0.25 wt% |
| Menge | 30 x 30 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈578g/30x30cm |
| Form | Platte |
| MDL-Nummer | MFCD00214039 |