Learn More
Aluminium-Magnesium-Gaze, Legierung 5056, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.23 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395177
Change view
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Unit Size:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11395177 150 x 150 mm 1 Stück
11305187 75 x 75 mm 1 Stück
11315187 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11395177 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 040906.GT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Namenshinweis Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Al:Mg; 95:5 wt%
Menge 150 x 150 mm
Netzgröße 30 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe
MDL-Nummer MFCD00214039