Learn More
Aluminium-Magnesium-Gaze, Legierung 5056, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.23 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315187
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11315187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040906.HB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Namenshinweis Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Al:Mg; 95:5 wt%
Menge 300 x 300 mm
Netzgröße 30 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe
MDL-Nummer MFCD00214039