Learn More
Aluminium-Magnesium-Gaze, Legierung 5056, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.23 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056 |
| Namenshinweis | Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Al:Mg; 95:5 wt% |
| Menge | 75 x 75 mm |
| Netzgröße | 30 Mesh |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Form | Drahtgewebe |
| MDL-Nummer | MFCD00214039 |