Learn More
Aluminium-Magnesium-Gaze, Legierungb5056, 20 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.23 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific™
Código de producto. 15454055
Change view
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge unitSize
15454055 75 x 75 mm 1 Stück
15464055 150 x 150 mm 1 Stück
15474055 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15454055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 046579.FL
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Aluminum Magnesium gauze, Alloy 5056
Namenshinweis 20 mesh woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Al:Mg; 95:5 wt%
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 20 Mesh
Geruch Odorless
Form Drahtgewebe
MDL-Nummer MFCD00214039
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.