Learn More
Nickel Electro™ Aluminiumdeckel für Aluminiumbecken
Artikelnummer. 12707356 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
70 mm
75 mm
90 mm
200 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 12707356
Marke: Nickel Electro™ 643
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Nickel Electro™ Aluminiumabdeckung für das Aluminiumbecken ist fugenfrei und aus einem Stück gefertigt.
  • Aluminium
  • Nahtlos
  • Einteilige Konstruktion
  • Nutfrei
  • Zur Verwendung mit Aluminiumbecken
Spezifikation
Material Aluminium
Typ Deckel
Höhe (metrisch) 5 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm