Learn More
Nickel Electro™ Laborbecher aus Aluminium
Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
0.25 l
0.5 l
1 l
2000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Hergestellt in einer langlebigen, nahtlosen Bauweise
- Flacher Boden für hohe Stabilität und gleichmäßige Wanddicke
- Großzügig ausgestellter Rand für eine lange Haltbarkeit
- Tülle für einfaches Ausgießen
- Außenseite halbhochglanzpoliert
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 0.5 l |
| Material | Aluminium |
| Höhe (metrisch) | 103 mm |
| Enthält | Ausguss |
| Typ | Becher |