Learn More
OHAUS™ Aluminium-Laborrahmen
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Größe:
1219 x 305 x 1829 mm (H x L x B)
1219 x 457 x 1219 mm (H x L x B)
1905 x 551 x 1829 mm (H x L x B)
610 x 457 x 1219 mm (H x L x B)
610 x 457 x 610 mm (H x L x B)
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Zuverlässige Verbindungsstücke sichern Stäbe und Klammern, die Ihren Anforderungen entsprechen, sowie fünf einzigartige Halter in verschiedenen Größen und Materialien bieten Platz für verschiedene Stäbe.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Laborrahmen-Kit |
| Material | Aluminium |
| Beschreibung | Klammer, Laborrahmen, Aluminium, CLR-FRAMEAL |
| Höhe (metrisch) | 1.219,000 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 48,00 in. |
| Länge (angloamerikanisch) | 18,00 in. |
| Länge (metrisch) | 457,00 mm |
| Größe | 1219 x 457 x 1219 mm (H x L x B) |
| Breite (angloamerikanisch) | 48,00 in. |
| Breite (metrisch) | 1.219,00 mm |