Learn More
Aluminiumisopropoxid, 99.99+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332598 25 g 25 Gramm
11322598 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022982.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204.246 g/mol
Aluminum isopropoxide is a useful reagent in the synthesis of alkoxides, chelates and acrylates. It acts as an intermediate of pharmaceutical products like isophytol, testosterone, progesterone and ethisterone. Also used as the material of aluminate coupling agent. It is also used in alcoholysis and ester exchange reactions. In Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduction, it is used as a catalyst for the reduction of ketones and aldehydes to their corresponding alcohols. It acts as a precursor to prepare alumina.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 555-31-7
Summenformel C9H21AlO3
Molekulargewicht (g/mol) 204.246
MDL-Nummer MFCD00008870
InChI-Schlüssel SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC-Name Aluminium;propan-2-olat
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum isopropoxide
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Dichte 1.035 g/mL
Siedepunkt 135°C (10 mmHg)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Brechungsindex 1.0346
Menge 25 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,347
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,isopropanol,benzene,toluene,chloroform,carbon tetrachloride and petroleum hydrocarbons.
Formelmasse 204.25
Reinheit (%) ≥99.99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum isopropoxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P370+P378-Bei Brand: CO2, löschpulver oder Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden.