Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Kopfschutz tragen
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC M014-Dia 100-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Durchmesser (metrisch) | 100 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Dicke | 1.016 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 140 °C |
| Form | Rund |
| Sprachen | Global |
| Mehr anzeigen |