Learn More
Brady™ Aluminium: ISO Sicherheitsschild - Warnung; Electricity
Artikelnummer. 15604727
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
87 mm
173 mm
273 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15604727 100 mm 87 mm 1 Stück
15614727 200  mm 173 mm 1 Stück
15624727 315 mm 273 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15604727 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 828102
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W012-Tri 100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 87 mm
Dicke 1.016 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Dreieckig
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf gelb