Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
ISO 7010-konformes Zeichen.
13.00 CHF - 38.60 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15624587
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
822153
100 mm
13.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15634587
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
822154
200 mm
15.85 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15644587
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
822155
315 mm
38.60 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Je 1
1.016 mm
Rund
Rot
Aluminium
Innen und Außen
-40 °C bis 140 °C
Global