Learn More
Brady™ Aluminium: ISO Sicherheitsschild – Offenes Feuer verboten; Feuer, offene Zündquellen und Rauchen verboten
Artikelnummer. 15644587 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
15644587 315 mm 1 Stück
15624587 100 mm 1 Stück
15634587 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15644587 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 822155
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.15 CHF
    30.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.51 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC P003-Dia 315-AL-CRD/1
Material Aluminium
Menge Je 1
Durchmesser (metrisch) 315 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 1.016 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Rund
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf Weiß