Learn More
Brady™ Aluminium: ISO Sicherheitsschild – Feuerwehrschlauchhaspel
Product Code. 15644377 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
200  mm
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
Unit Size:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Unit Size
15644377 200  mm 200 mm 1 Stück
15634377 100 mm 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15644377 Supplier Brady™ Supplier No. 817053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.75 CHF
    9.64 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.11 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-200x200-AL-CRD/1
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 1.016 mm
Breite (metrisch) 200  mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Rot