Learn More
Brady™ Aluminium: ISO Sicherheitsschild – Feuerlöscher
Artikelnummer. 15604367
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
200  mm
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15604367 100 mm 100 mm 1 Stück
15614367 200  mm 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15604367 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 816893
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-100x100-AL-CRD/1
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 1.016 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Rot