Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Feuernotruf
Artikelnummer. p-7159812
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
200  mm
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15674427
Marke: Brady™ 817847
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Aluminium
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 1.016 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Rot