Learn More
Brady™ Aluminium: ISO Sicherheitsschild – Automatisierter externer Herzdefibrillator
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E010-200x200-AL-CRD/1 |
| Material | Aluminium |
| Menge | Je 1 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Dicke | 1.016 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 140 °C |
| Form | Quadratisch |
| Mehr anzeigen |