Learn More
Agencinox™ Instrumentenkasten aus Aluminium
Artikelnummer. p-7161192
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11892672
Marke: Agencinox™ 8030B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Add to basket
Farbige, eloxierte Aluminiumbox, geeignet für Sterilisation und Lagerung von Instrumenten.
  • Erhältlich in verschiedenen Farben
  • Konstruktion aus eloxiertem Aluminium
  • Geeignet für die Sterilisation und Lagerung von Instrumenten
Specifications
Farbe Blau
Außenhöhe (metrisch) 30 mm
Länge (metrisch) 180 mm
Material Eloxiertes Aluminium
Außenbreite (metrisch) 90 mm
Abmessungen (L x B x H) 180 x 90 x 30 mm