Learn More
Aluminiumhydroxid, Technische Qualität, TRC
Artikelnummer. 30006112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006112 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30006112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57574525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21645-51-2
Summenformel Al H3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 78
Synonym Aluminium Hydroxide, Aluminum hydroxide (Al(OH)3), Aluminum hydroxide (6CI,8CI), Alumina hydrate, Alumina trihydrate, Aluminic acid (H3AlO3), Aluminum hydroxide gel, Aluminum oxide (Al2O3), trihydrate, Aluminum oxide hydrate, Aluminum oxide trihydrate, Aluminum trihydroxide, Alusal, Aluxid, Amberol ST 140F, Amphogel, Amphojel, Antipollon HT, Apyral, Hydralcoat, Hydrated alumina, Hydrated aluminum oxide, Hydroxal, Trihydroxyaluminum
IUPAC-Name Trihydroxyaluman
SMILES O[Al](O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium hydroxide
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/Al.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
Formelmasse 77.9898