Learn More
Aluminiumhydroxid, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120142 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15612420
Marke: Honeywell Research Chemicals 23918625G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21645-51-2
Summenformel AlH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 78.00
MDL-Nummer MFCD00003420
InChI-Schlüssel WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumhydroxid
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Weiß
Menge 25 g
Strukturformel Al(OH)3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 78 mol
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.42 g/cm3