Learn More
Aluminiumhydroxid, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15632420 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15632420 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15612420 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15622420 2 kg Poly-Flasche 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15632420 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 239186500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21645-51-2
Summenformel AlH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 78.00
MDL-Nummer MFCD00003420
InChI-Schlüssel WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name aluminium(3+) trihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumhydroxid
Schmelzpunkt 300 °C
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel Al(OH)3
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 78 mol
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.42 g/cm3