Learn More
Beskrivning
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Aluminiumhydroxid |
| Schmelzpunkt | 300 °C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 500 g |
| Strukturformel | Al(OH)3 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 78 mol |
| Güte | Reagenz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Aussehen | Pulver |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?