Learn More
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Rack
Artikelnummer. 15884732
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen (10/Rack)
Boxen (12/Rack)
Boxen (25/Rack)
Boxen (28/Rack)
Boxen (4/Rack)
Lose Gegenstände oder Kryoboxen
Positionen:
1 Tablett/Regal
2 Tabletts/Gestell
3 Tabletts/Gestell
4 Tabletts/Gestell
4 Tabletts/Gestell (nicht im Lieferumfang enthalten)
5 Tabletts/Gestell
7 Tabletts/Gestell
Abmessungen (L x B x H):
560 x 140 x 235 mm
560 x 140 x 290 mm
560 x 140 x 415 mm
560 x 140 x 420 mm
560 x 145 x 235 mm
640 x 240 x 165 mm
675 x 155 x 290 mm
685 x 140 x 287 mm
688 x 140 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15884732
Marke: Wesbart™ HC2706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wesbart™ Aluminum Horizontal Freezer Racks are front loading with trays for quick access to cryoboxes and other stored items.
  • Aluminum front access storage rack for tray units (ordered separately, Cat. No. 17311849) for upright freezers
  • For standard cryobox or other freezer storage
  • Only one tray has to be removed from the rack at a time for sample access, minimizing temperature impact on remaining items
  • Range of sizes and capacities available
Spezifikation
Produkttyp Freezer Storage Rack
Aufnahmevermögen Lose Gegenstände oder Kryoboxen
Material Aluminum
Positionen 1 Tablett/Regal
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Abmessungen (L x B x H) 560 x 140 x 290 mm