Learn More
Aluminiumhexafluor-2,4-pentandionat, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399488
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399488 10 g 10 Gramm
11309498 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399488 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043328.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In MOCVD
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15306-18-0
Summenformel C15H3AlF18O6
Molekulargewicht (g/mol) 648.14
MDL-Nummer MFCD00050051
InChI-Schlüssel SINRSQHVMMWHSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum hexafluoroacetylacetonate, aluminum hexafluoropentanedionate, aluminum hexafluoroacetylacetonate, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy alumanyl oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one
IUPAC-Name aluminium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Al+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 170°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Aluminum hexafluoro-2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Formelmasse 648.17
Reinheit (%) ≥98%
Empfindlichkeit Moisture sensitive