Learn More
Cole Parmer™ Universal-Wägeschalen aus Aluminium
Artikelnummer. 15456083 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
75 mL
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15456083 75 mL 100 Stück
15487903 20 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456083 Lieferant Cole Parmer™ Lieferanten-Nr. 0101864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.55 CHF
    33.31 CHF / 100 Stück
    Sparen 10.24 CHF
    23% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Probenahme, Wiegen, Dispensieren, Lagerung, Umweltsanierung, Lebensmittelverarbeitung, Verdampfung oder allgemeine Laboranwendungen.
  • Einwegprodukt
  • Geeignet für eine Vielzahl von Wäge-, Abgabe- und Verarbeitungsanwendungen im Labor.
  • Alle Pfannen sind kontaminations- und ölfrei.
  • Die Schalen sind stapelbar und bestehen aus dünnwandigem Aluminium.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 75 mL
Material Aluminium
Form Rund
Menge 100/Packung
Höhe (angloamerikanisch) 1 13/16 Zoll
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 7/16 Zoll