Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Aluminum Frame Rod, 18 in.L
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
457,2 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Rods are used with frame connectors to custom build your own laboratory frame.
- Corrosion resistant rods.
- Strong centerless cast aluminum will not corrode or rust.
- Chamfered ends allow for easy and smooth fitting together of components.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Typ | Rahmenstange |
| Material | Aluminium |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.5 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 18 in. |
| Länge (metrisch) | 457,2 mm |