Learn More
Aluminiumfolie, Legierung 6061, 1.6 mm (0.063 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15452207
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15452207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045212.HB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum foil, Alloy 6061
Namenshinweis 1.6mm (0.063 in.) thick
Menge 300 x 300 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie
MDL-Nummer MFCD00134029