Learn More
Aluminiumfolie, 1.0 mm (0.04 Zoll) Dicke, geglüht, 99 % (Metallbasis), Si und Fe (kombiniert) typisch 1 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
45 x 60 cm
45 x 240 cm
5 x 45 x 240 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminum foil |
| Namenshinweis | 1.0mm (0.04 in.) thick, Annealed, Temper: soft |
| Menge | 45 x 60 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Gewicht | ≈729g/45x60cm |
| Form | Folie |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99% |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Si and Fe (combined) typically 1% |