Learn More
Aluminiumfolie, 0.81 mm (0.032 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436785 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15436785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045149.HB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Fest in verschiedenen Formen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
CAS 11145-27-0
Aussehen Silver gray foil
Dichte 2.7g/cm3 at 20°C
Menge 300 x 300 mm
Geruch Odorless
Form Folie, 0.81 mm (0.032 Zoll) dick
Summenformel AlSi
MDL-Nummer MFCD00134029
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Al].[Si]
IUPAC-Name Aluminium;Silikon
Molekulargewicht (g/mol) 55.067
PubChem CID 9793685