Learn More
Aluminiumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361159
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11361159
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011374.HP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Form: Ca. 3.4 g/50 x 50 mm; Härte: wie gewalzt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC-Name Aluminium
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored foil
Menge 100 x 500 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Form Folie, 0.5 mm (0.02 Zoll) dick