Learn More
Aluminiumfolie, 0.25 mm (0.01 Zoll) Dicke, geglüht, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11335067
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11335067 100 x 100 mm 1 Stück
11400341 50 x 50 mm 1 Stück
11325067 100 x 500 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335067 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040761.GH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.32 CHF
    92.65 CHF / 1 Stück
    Sparen 25.67 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: ca. 1.7 g/50 x 50 mm; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Namenshinweis Annealed
Aussehen Silver-colored foil
Menge 100 x 100 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick
IUPAC-Name Aluminium