Learn More
Aluminiumfolie, 0.025 mm (0.001 in.) Dicke, 30 x 30 cm (12 x 12 in.), 99.45 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315799
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315799 25 Pc. 25 Stück
15454735 5 Pc. 5 Stück
11325799 100 Pc. 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11315799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010558.KM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Form: Ca. 6.17 g/30 x 30 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7429-90-5
Summenformel Al
Molekulargewicht (g/mol) 26.98
MDL-Nummer MFCD00134029
InChI-Schlüssel XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMILES [Al]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored foil
Menge 25 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.45% (Metals basis)
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick, 30 X 30 cm (12 X 12 Zoll)
IUPAC-Name Aluminium