Learn More
Aluminiumfluorid-Trihydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048795
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11347167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 15098-87-0 | AlF3H6O3 | 138.022 g/mol
Aluminum fluoride trihydrate is used as an additive for the production of aluminum by electrolysis. It is also used to inhibit fermentation and in the preparation of low index films. It serves as a flux ingredient for the removal of magnesium in the refining of aluminum scrap. Further, it is used in the manufacture of aluminum silicates, ceramics and glass. In addition, it acts as a catalyst for organic synthesis and filler in glass industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15098-87-0
Summenformel AlF3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.022
MDL-Nummer MFCD00003426
InChI-Schlüssel BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
IUPAC-Name Aluminium; Trifluorid; Trihydrat
SMILES O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum fluoride trihydrate
Schmelzpunkt 250°C (in -3H2O)
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Merck Index 14,339
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water,acids and alkalis. Insoluble in alcohol and acetone.
Formelmasse 138.02 (83.98 Anhydrous)
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.17 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum fluoride trihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.