Learn More
Aluminiumfluorid-Trihydrat, 97 %, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. p-7120141 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15632330
Marke: Honeywell-Fluka 236098100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 97 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15098-87-0
Summenformel AlF3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.022
MDL-Nummer MFCD00149141
InChI-Schlüssel BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminiumtrifluorid-Trihydrat,, Aluminium3+-Trihydrat-Trifluorid, Aluminiumfluorid-Wasser 1/3/3, Aluminiumfluorid, Trihydrat,, Aluminium3+-Ionentrihydrat-Trifluorid, Fluorid, Fluorid, Aluminiumsalz, Hydrat, Hydrat, Hydrat, Fluorid
PubChem CID 22002992
IUPAC-Name Aluminium; Trifluorid; Trihydrat
SMILES O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumfluoridtrihydrat
Menge 100 g
Strukturformel AlF33H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 138.02 mol
Reinheit (%) 97 %
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.88 g/ml bei 25 °C