Learn More
Aluminiumfluorid-Trihydrat, 97 %, Honeywell™ Fluka ™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aluminiumfluoridtrihydrat |
Farbe | Weiß |
Menge | 500 g |
Strukturformel | AlF33H2O |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 138.02 mol |
Reinheit (%) | 97 % |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dichte | 2.88 g/ml bei 25 °C |