Learn More
Aluminiumfluorid, wasserfrei, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397167
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397167 1 g 1 Gramm
11377167 10 g 10 Gramm
11387167 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397167 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011497.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Se returpolicy
CAS: 7784-18-1
In ceramics, as flux in metallurgy, in aluminum manufacture, as inhibitor of fermentation, as catalyst in organic reactionsAluminum fluoride is used in the smelting process to lower the melting point of electrolytes, production of aluminum silicates, refining of aluminum scarp, production of specialty refractory products, and in glass industry as filler. It is used as flux ingredient to remove magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • In der Keramikherstellung, als Flussmittel in der Metallurgie, in der Aluminiumherstellung, als Inhibitor der Fermentation, als Katalysator in organischen Reaktionen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7784-18-1
MDL-Nummer MFCD00003426
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Aluminum fluoride
Schmelzpunkt 1291°C (sublimation)
Namenshinweis Anhydrous
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Merck Index 14,339
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water; Sparingly soluble in acids and alkalies.
Formelmasse 83.98
Reinheit (%) ≥99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.882 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Aluminum fluoride, anhydrous
Signalord
  • Gefahr
Riskkategorier
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Faroangivelser
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Skyddsangivelse
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.