Learn More
Cole-Parmer™ Aluminiumblock mit flachem Boden für 96/384-Well-Assayplatten
Alle ansehen Cole-Parmer ProdukteBeschreibung
- 1 Jahr Garantie
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 96/384-Well-Assay-Platten |
| Aufnahmevermögen | 384-Well-Assayplatten |
| Material | Aluminium |
| No. of Places | 96 |
| Typ | Block |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,5 in. |
| Länge (metrisch) | 39,2 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1,4 in. |
| Breite (metrisch) | 35,6 mm |