missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Aluminium-Festwinkelrotoren

Diese Rotoren sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eppendorf™ Festwinkelrotoren aus Aluminium eignen sich hervorragend für Molekular- und Biologielabors.

Marke:  Eppendorf™ 5490061004

Additional Details : Gewicht : 1.26000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10406332

  • 794.00 CHF / 1 Stück


Verfügbar ab
10-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Auswahl aus vier unterschiedlichen Rotoren
  • Standardrotor kann Röhrchen für 1.5 ml/2.0 ml aufnehmen
  • PCR*-Streifen und Kits/Zentrifugiersäulen können im zugehörigen Rotor zentrifugiert werden
Spezifikation

Spezifikation

Aluminium
24 x 1.5/2 ml
Festwinkelrotor
16400 U/min
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zubehör anzeigen