Learn More
KGW Isotherm™ Cryolab Kolben aus Aluminium
Zum Kühlen kleiner Proben. KGW Isotherm™ Schalenförmige Dewargefäße eignen sich als heißes oder kaltes Bad.
Marke: KGW Isotherm™ 1195
Additional Details : Gewicht : 0.77000kg
Beschreibung
- Einfache Handhabung
- Geeignet für Magnetrührer
- Vollständig versilbert
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Deckel aus Polyethylen (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Deckel nicht im Lieferumfang enthalten | |
125 mm | |
Silberfarben | |
170 mm | |
800 ml |
Labortechnik, Medizintechnik | |
Borosilikatglas | |
80 mm | |
Aluminium |