Learn More
KGW Isotherm™ Cryolab Kolben aus Aluminium
Zum Kühlen kleiner Proben. KGW Isotherm™ Schalenförmige Dewargefäße eignen sich als heißes oder kaltes Bad.
Marke: KGW Isotherm™ 1198
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Einfache Handhabung
- Geeignet für Magnetrührer
- Vollständig versilbert
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Deckel aus Aluminium/Polyurethan (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
250mm | |
195mm | |
Borosilikatglas | |
280mm | |
Gehäuse 5300mL |
Labortechnik, Medizintechnik | |
195mm | |
Silber | |
Aluminium |