Learn More
KGW Isotherm™ Cryolab Kolben aus Aluminium
Artikelnummer. 10037750
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1200 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10037750 1200 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10037750 Lieferant KGW Isotherm™ Lieferanten-Nr. 1029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 CHF
    146.21 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.79 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 20-10-2026
Spezifikation
Kappentyp Federklemmen
Farbe Blau
Außendurchmesser (metrisch) 80mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Labortechnik, Medizintechnik
Innenhöhe (metrisch) 350mm
Höhe (metrisch) 395mm
Enthält Deckel
Basismaterial Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 1200 mL
Innendurchmesser (metrisch) 67 mm
Material Aluminium