Learn More
Thermo Scientific™ Bördelverschlüsse aus Aluminium mit vorangebrachten Septen für Fläschchen im Format 12 x 32 mm
Artikelnummer. 12493728
Click to view available options
Farbe:
Gelb, Rot, Weiß
Grau, Silber, Silver
Silber
Silber, Schwarz
Septum:
Chlorbutyl
Schwarzes Viton Elastomer
Septen aus Polypropylen
Vormontierte Septa aus rotem PTFE/weißem Silikon
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12493728
Marke: Thermo Scientific™ C401137
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ National Bördelverschlüsse aus Aluminium gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Versiegelung.
Thermo Scientific™ National Bördelverschlüsse aus Aluminium gewährleisten eine zuverlässige und auslaufsichere Versiegelung.
  • Dichtungen aus eloxiertem Aluminium für alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
  • Das Seal 2000™ Material bietet durch seine spezielle Zusammensetzung eine bessere Leistung (geringeres Hintergrundrauschen) als PTFE/rotes Gummi
  • Viton™ Septen gewährleisten eine gute Leistung in Kombination mit ECD-Detektoren und sind widerstandsfähig gegenüber vielen aggressiven Lösungsmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Silver
Beschreibung Gray Chlorobutyl Septa; Silver Aluminum Seal
Material (Auskleidung) Aluminum
Farbe Grau, Silber, Silver
Material Chlorobutyl, Aluminum
Septum Chlorbutyl
Produktlinie National
Typ Crimp Cap
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 12 x 32 mm Vials