Learn More
Korff™ ALU-Behälter, rund, Drm. 80 mm, 115 ml, Füllhöhe 34 mm, VE=100 St.
Artikelnummer. 12304303
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
115 mL
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12304303 115 mL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12304303 Lieferant Korff™ Lieferanten-Nr. 60520
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 115 mL
Material Aluminium
Typ Container
Höhe (metrisch) 34 mm
Durchmesser (metrisch) 80 mm