Learn More
Aluminiumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30315713
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30315713 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315713 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA575535100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Chloride
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Menge 100 g
Synonym Aluminum(III) Chloride, Hemogin L, Hemostop, Lutan FN, NSC 143015, NSC 143016, TK Flock, Takibine 100, Trichloroaluminum, Aluminium Chloride, Aluminium Trichloride, AlCl3
InChI-Formel InChI=1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
SMILES Cl[Al](Cl)Cl
IUPAC-Name Trichloraluminan
Molekulargewicht (g/mol) 133.34
Formelmasse 131.8881