Learn More
Aluminum Chloride Solution, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15672710 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15672710 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15672710 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 249882100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
1.0 M in nitrobenzene
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Chloride Solution
CAS 7446-70-0
Physikalische Form Liquid
Menge 100 mL
Summenformel AlCl3
MDL-Nummer MFCD00003422
UN-Nummer UN2927
Flammpunkt 88°C (190.4°F)
Synonym aluminum chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
Formelmasse 133.34g/mol
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.249g/mL at 25°C