Learn More
Aluminiumchlorid, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15640820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15640820 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15620820 100 g 100 Gramm
15630820 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15640820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 062202.5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., wasserfrei, kristallisiert, ≥ 99.0 % (AT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-70-0
Summenformel AlCl3
Molekulargewicht (g/mol) 133.33
MDL-Nummer MFCD00003422
InChI-Schlüssel VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Synonym Aluminiumchlorid, wasserfrei, Aluminium-III-chlorid, Aluminiumchlorid, Aluminumchlorid, Trichloraluminium, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminum
IUPAC-Name Aluminium(3+)-Trichlorid
SMILES [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumchlorid
Physikalische Form Wasserfrei kristallisiert
Menge 2.5 kg
Strukturformel AlCl3
UN-Nummer 1726
Formelmasse 133.34 mol
Reinheit (%) ≥99 % (AT)
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 1 mmHg (100 °C)