Learn More
Aluminiumchlorid-Hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30310275
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30310275 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30310275 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA57553825G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Chloride Hexahydrate
CAS 7784-13-6
Summenformel AlCl3H12O6
Menge 25 g
Synonym Aluminum(III) Chloride Hexahydrate, Aluminum Trichloride Hexahydrate, Aluminum Chloride, Hexahydrate (8CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hexahydrate (9CI), Aluminum Chloride (AlCl3), Hydrate (1:6)
InChI-Formel InChI=1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Al](Cl)Cl
IUPAC-Name Trichloraluminiumhexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 241.43
Formelmasse 239.9515