Learn More
Aluminum Chloride Hexahydrate, Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749840
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31749840 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749840 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCA0250500B1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminum Chloride Hexahydrate
CAS 7784-13-6
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Fine Crystals or Crystalline Powder
Menge 500 g
Summenformel AlCl3H12O6
MDL-Nummer MFCD00149134
InChI-Schlüssel JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-Name aluminium(3+) hexahydrate trichloride
Molekulargewicht (g/mol) 241.42
Güte Reagent
Verpackung White Poly Wide Mouth Bottle